Imprimer
Modules de stockage multirisques Trionyx avec tiroirs verticaux
Fournisseur: TRIONYX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A1T A2T A3T A4T
135-0542EA 1640 EUR
135-0542 135-0543 135-0544 135-0545
Modules de stockage multirisques Trionyx avec tiroirs verticaux
Mobilier Armoires de stockage
Modules de stockage multirisques pour un stockage par famille de produits dangereux. Fournis avec 4 pictogrammes normalisés permettant d'indiquer le caractère dangereux, corrosif, toxique ou inflammable des produits. La porte/le tiroir sur glissières permet d'accéder facilement aux produits stockés. Construction en acier 10/10. Peinture en époxy blanc RAL 9010.
  • Verrouillage à clé
  • Modèles verrouillables
  • Roulette solide facilitant l'ouverture de la porte/du tiroir pour plus de stabilité
  • Séparation par familles de produits dangereux