Imprimer
Armoires pour produits dangereux et toxiques et coffres à poisons Trionyx
Fournisseur: TRIONYX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MF1 MF2 MF4
135-0564EA 225 EUR
135-0564 135-0563 135-0562
Armoires pour produits dangereux et toxiques et coffres à poisons Trionyx
Mobilier Armoires de stockage
Armoire de sécurité pour réactifs et produits toxiques avec une grande capacité de stockage. Construction en acier 10/10. Peinture en époxy blanc RAL 9010. Pictogrammes normalisés. Les coffres à poisons peuvent être utilisés comme armoires murales pour le stockage de produits dangereux ou comme coffres à poisons dans les armoires 135-0562.
  • Double porte battante avec fermeture 3 points et verrouillage
  • Étagères de retenue en acier 15/10, réglable en hauteur sur taquets
  • Plateau de récupération amovible au bas de l'armoire, hauteur de 100 mm