Imprimer
Armoires de sécurité sous paillasse
Fournisseur: TRIONYX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AS60 SV30 AC30 BA30 AB60 SV30-4RPV TO30 ST60
TRIOAS60EA 2080 EUR
TRIOAS60 TRIOSV30 135-0548 135-0558 TRIOAB60 TRIOSV30-4RPV TRIOTO30 TRIOST60
Armoires de sécurité sous paillasse
Mobilier Armoires de stockage
Conçue pour se loger sous une paillasse, cette armoire en acier 15/10ème permet le stockage par type de produits. Peintures époxy: jaune RAL 1023 (solvants); bleue RAL 5015 (acides); blanche RAL 9010 (bases et toxiques). Symboles normalisés.
  • Fermeture à clé
  • Porte battante à fermeture automatique
  • Pieds vérins pour mise à niveau
Plateau de récupération amovible en acier au bas de l'armoire (les modèles pour les acides sont équipés d'un plateau de récupération en PVC).