Imprimer
Armoires de sécurité anti-corrosion pour acides et bases, Trionyx
Fournisseur: TRIONYX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APC221 APC111 APC31 APC61 APC91 APC106
135-0554EA 3660 EUR
135-0554 135-0553 135-0555 135-0556 135-0557 TRIOAPC106
Armoires de sécurité anti-corrosion pour acides et bases, Trionyx
Mobilier Armoires de stockage
Armoires spécialement conçues pour le stockage des produits très corrosifs : acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique.... Construction en PVC cellulaire blanc pour une parfaite résistance aux agressions des vapeurs et liquides corrosifs. Compartiments indépendants pour le stockage des acides et des bases (excepté le modèle APC31). Avec pictogrammes normalisés.
  • Fermeture à clé et ventilation naturelle
  • Pieds à vérins pour mise à niveau
  • Etagères/bacs de rétention coulissants avec butoir dans chaque compartiments principaux
  • Orifices de ventilation haut et bas avec manchon Ø 100 mm pour raccordement éventuel
Afin d'améliorer la longévité et la sécurité de votre armoire, nous vous recommandons de la raccorder à un système de ventilation forcée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
NOTE: Photos de gauche à droite: 135-0554, 135-0555, 135-0553, 135-0556, 135-0557