Imprimer
Système de filtre à recirculation d'air et systèmes d'extraction
Fournisseur: asecos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17177 17178 24315 24732 18568 14218 14220 16454
135-1803EA 1440 EUR
135-1803 135-1804 135-1806 135-1807 135-1805 135-1699 135-1934 135-1802
Système de filtre à recirculation d'air et systèmes d'extraction
Mobilier Armoires de stockage
Système de filtre à recirculation d'air UFA.20.30 
Ils évitent les trous complexes dans les murs et au plafond et les conduits d'extraction onéreux. Ils capturent en toute sécurité les vapeurs qui s'échappent à l'endroit où elles sont relâchées ou produites.
Grande souplesse dans le choix de l'emplacement pour l'installation
Protection individuelle active grâce à la capture sûre des vapeurs nocives qui sont retenues dans le système de filtre
Très faible bruit, environ 39 dB (A) seulement
Conforme à la norme ATEX : CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
Boîtier en tôle d'acier laminé en plastique
Avec système de filtre multi-étages et un cordon d'alimentation
Comprend extraction testée conformément à la norme VDE et vérification des filtres
Alarme optique et acoustique
Dimensions l×P×H (mm) : 305×555×210
Le système enfichable de filtre à recirculation d'air UFA.20.30 retient les vapeurs de solvant (hydrocarbures) en permanence jusqu'à une saturation du filtre de plus de 99,999%, dans des conditions d'utilisation normales, ainsi que pour une simulation d'accident dans l'armoire de stockage de sécurité.
Une version spéciale du système de filtre à recirculation d'air UFA.20.30-AUS est également disponible pour répondre aux conditions de pression et de flux volumétriques des armoires de stockage de sécurité avec un petit volume interne. Elle peut être installée sur un support mural ou dans un boîtier pratique.
Unités d'extraction
Prêtes à enficher, installation facile et rapide. Ventilation technique sûre et approuvée des armoires de stockage de sécurité pour un air pouvant être renouvelé jusqu'à 120 fois.
Capture en toute sécurité des vapeurs qui s'échappent et des gaz à l'endroit où ils sont relâchés ou produits.
Très faible bruit, idéal pour l'installation directe sur le lieu de travail
Avec câble de connexion et cordon d'alimentation
Raccord de connexion 75 NW
Dimensions l×P×H (mm) : 200×400×200
Conformes à la norme ATEX : CE II 3/-G c T4
Surveillance de l'air sans extraction : le voyant vert s'éteint en cas de coupure de courant
Surveillance de l'air avec extraction : détecteur de fuites de pression intégré, le voyant vert s'éteint en cas de défaillance et le rouge s'allume
Pour l'installation sur un mur : comprend les consoles d'installation, le tuyau flexible, les clips pour tuyau et matériel d'installation
Les systèmes d'extraction pour armoires sous paillasse sont conçus spécialement pour les conditions de pression et les flux volumétriques des armoires de stockage de sécurité avec un petit volume interne.
A special version of the recirculating air filter system UFA.20.30-AUS is also available to meet the pressure conditions and volumetric flows of safety storage cabinets with a small internal volume. It can be installed on a wall bracket or in a convenient housing unit.
Ready to plug-in, easy and quick installation. Safe and approved technical ventilation of safety storage cabinets for up to 120-times air change.
Safe capturing of escaping vapours and gases at the point where they are released or produced.