Imprimer
Armoire pour bouteilles de gaz, type 30, G-CLASSIC-30
Fournisseur: asecos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30651001 30663001 30673001 30685001 30686001
135-1826EA 4090 EUR
135-1826 135-1829 135-1832 135-1835 135-1837
Armoire pour bouteilles de gaz, type 30, G-CLASSIC-30
Mobilier Armoires de stockage
Armoires de sécurité ignifugées type 30 pour le stockage en toute sécurité des bouteilles de gaz dans les bâtiments, conformément à la norme DIN EN 14470-2.
  • Installation facile des équipements et des tuyaux - grande hauteur intérieure (1890 mm) et aides au réglage pour compenser les inégalités du sol
  • Possibilités d'accès sur la partie supérieure de l'armoire
  • Aucune utilisation non autorisée - portes verrouillables avec blocage du cylindre (intégration possible dans un système de verrouillage)
  • Angle d'ouverture porte max. 180°
  • Mise en service rapide - Conduits d'air intégrés prêts pour le raccordement à un système d'évacuation technique, ventilation complète et uniforme de l'intérieur de l'armoire du bas vers le haut
Résistance au feu de 30 minutes
Four testé (essai type)
Homologation GS, conformité CE
Étiquetage conforme à la norme EN 14470-2
Certifications: Résistance au feu de 30 minutes
Four testé (essai type)
Homologation GS, conformité CE
Étiquetage conforme à la norme EN 14470-2
Informations de livraison: raccordement à l'aération non inclus (disponible sur demande). Les équipements intérieurs doivent être commandés séparément.
L'équipement ASECOS est fourni sur un patin/une palette standard. Cependant, étant donné le poids et la fragilité relative de ce produit (un impact peut endommager irrémédiablement l'armoire entière si les parois sont fissurées), il est recommandé de sélectionner le service « livraison au site d'installation », qui correspond à une livraison à l'endroit exact du laboratoire où l'armoire sera utilisée. Sur la base de la liste de vérification (qui sera confirmée au moment de la préparation du devis) et de la sélection de l'option de « livraison au site d'installation », des transporteurs spécialisés utiliseront un équipement de manipulation spécialisé pour installer correctement l'équipement. La « livraison au site d'installation » garantira le respect des conditions de l'équipement. Prix de livraison disponibles sur demande.