Imprimer
Hottes à flux laminaire pour poudres, série NEG
Fournisseur: CleanAir by Baker
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
NP0530460 NP0530260 NP0530360 NP0530560 NP0530660 NP0531260 NP0531360 NP0531460 NP0531560 NP0531660
135-1518EA 6930 EUR
135-1518 135-1516 135-1517 135-1519 135-1520 135-1521 135-1522 135-1523 135-1524 135-1525
Hottes à flux laminaire pour poudres, série NEG
Hottes et coffrets Sorbonnes à extraction
Ces hottes à flux laminaire pour poudre sont utilisées partout où des poussières ou poudres dangereuses sont libérées, par exemple, lors de pesées. Les hottes garantissent le plus haut degré de protection pour l'utilisateur et l'environnement. L'enceinte se compose de contreplaqué imperméable, entièrement recouvert d'un film en plastique blanc et d'une hotte de verre trempé.
  • Le pré-filtre et le filtre principal HEPA sont efficaces et faciles à remplacer
  • Fonctionnement très silencieux
Certifications: Filtre HEPA: H14 selon EN 1822.
Informations de livraison: tarifs de livraison, d'installation et de mise en service disponibles sur demande. Contactez le bureau technique Avantor.