Imprimer
Enceintes de travail à flux laminaire vertical pour la protection du produit, DLF
Fournisseur: Telstar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
135-1509EA 0 EUR
CLEAP0026360 CLEAP0026660
Enceintes de travail à flux laminaire vertical pour la protection du produit, DLF
La série polyvalente DLF est conçue pour la manipulation de substances non dangereuses nécessitant un environnement de travail exempt de particules. Pour une utilisation dans l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, les hôpitaux, les laboratoires universitaires et techniques, ainsi que pour les cultures cellulaires et tissulaires. Très silencieuses, avec un niveau sonore limité à 58 dBA grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité. Fonction d'alarme visuelle intégrée.
  • Salle propres de classe 100 (ISO 5)
  • Carcasse anti-chocs en acier recouvert d'époxy
  • Le préfiltre et le filtre HEPA sont faciles à remplacer
  • L'affichage commandé par microprocesseur avec contrôle de flux électronique présente toutes les données utiles en une fois
Le DLF 360 PCR est équipé de série d'un plan de travail en acier inoxydable, d'une vitre battante en acrylique, d'un éclairage UV et d'un compteur du temps d'utilisation. La lampe UV intégrée en standard permet d'éviter la contamination croisée par des acides nucléiques. La vitre battante en PC est résistante aux UV.
Certifications: EN 1822 (filtre HEPA type H14); EN 779 (préfiltre type G4)
Informations de livraison: Frais de livraison et d'installation sur demande.