Imprimer
Congélateurs coffres standard
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GTL6106 GT1421 GT2121
LIEBGTL6106EA 0 EUR
LIEBGTL6106 471-1022 471-0925
Congélateurs coffres standard
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Congélateurs coffres commerciaux dotés de la technologie StopFrost pour réduire l'accumulation de glace.
  • Affichage analogique
  • Dégivrage manuel
Plage de température: −14 à −26 °C.