Imprimer
Congélateurs verticaux professionnels avec refroidissement statique
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GG4310 GGU1550 GGU1500 GG5210-740 GG4010 GGU1400
471-0070EA 0 EUR
471-0070 471-1183 471-0472 471-0914 471-0913 471-1065
Congélateurs verticaux professionnels avec refroidissement statique
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Congélateurs commerciaux à refroidissement statique.
  • Affichage numérique
  • Dégivrage manuel
  • Porte réversible et verrouillable avec fermeture automatique à 45° (stable à 90°)
  • Contrôle électronique de la température
Plage de température: –9 à –26 °C/–14 à –28 °C.