Imprimer
Systèmes "Kompakt" pour la préparation d'échantillons, behrotest®
Fournisseur: BEHR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B00217712 B00217714 B00217716 B00217718 B00217720 B00217736 B00217706 B00217738 B00217741
705-0003EA 1300 EUR
705-0003 705-0004 705-0005 705-0006 705-0007 BEHRB00217736 705-0000 BEHRB00217738 BEHRB00217741
Systèmes "Kompakt" pour la préparation d'échantillons, behrotest®
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
Ces systèmes complets de préparation et de distillation permettent de réaliser des analyses courantes d'échantillons solides et aqueux.
  • Utilisation simple et pratique : l'appareil est livré déjà monté sur des supports avec des connexions de tubulures préassemblées : plus de bricolage fastidieux avec pinces et montage
  • Compact : l'appareil est monté sur une plaque compacte de 23×27 cm, comprenant les unités pour double échantillonnage
  • Fiabilité analytique : tous les composants sont conformes aux procédures analytiques officielles applicables et aux normes de sécurité