Imprimer
Détermination automatique des fibres brutes, FIBRETHERM®
Fournisseur: Gerhardt
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FIBRETHERM®
705-0582EA 14431 EUR
705-0582
Détermination automatique des fibres brutes, FIBRETHERM®
Extracteurs Extracteurs de fibres
Traitement automatique des étapes d'ébullition et de filtration pour les fibres brutes et détermination ADF et NDF. Pour les laboratoires à débit d'échantillon élevé.
  • Gain de temps grâce à l'analyse simultanée et reproductible de 12 échantillons
  • Faible encombrement et conception ergonomique, élévateur pneumatique et alarme en cas d'erreur
  • Automatisation de la procédure réduisant les coûts et la quantité de réactifs utilisés
  • Les FibreBags assurent une qualité de filtration constante
  • Ajout d'eau et de réactifs acides et caustiques et filtration ultérieure programmables
Informations de livraison: Système fourni complet.