Imprimer
Systèmes d'extraction automatiques compacts, SOXTHERM®
Fournisseur: GERHARDT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13-0007 13-0008 13-0009 13-0005 13-0109
705-0606EA 14241 EUR
705-0606 705-0506 705-0607 705-0605 GERH13-0109
Systèmes d'extraction automatiques compacts, SOXTHERM®
Extracteurs Extracteurs automatiques
Les systèmes SOXTHERM® sont des équipements d'extraction automatiques et entièrement programmables pour la détermination des graisses dans les denrées alimentaires, dont les produits laitiers, les céréales, les fruits, la viande et le chocolat. Par ailleurs, ces systèmes peuvent être utilisés comme processus d'extraction pour la détermination des polluants dans les échantillons prélevés, comme les pesticides, le diphényle polychloré (PCB), les phénols, les dioxines et les additifs du plastique. Ils ont été conçus de manière à manipuler des solvants volatils en toute sécurité et à moindre coût. Les caractéristiques de sécurité incluent également une porte avant en verre, qui s'ouvre et se ferme automatiquement au début et à la fin du programme, et des béchers en verre éclairés, qui permettent une inspection visuelle facile de la progression de l'extraction.
  • Récupération automatique et efficace des solvants avec détection de niveau dans le réservoir de récupération de solvant
  • Rapidité et précision pour un rendement supérieur par rapport aux systèmes Soxhlet classiques
  • Contrôle continu de la pression de l'eau de refroidissement et de l'air, permettant de fermer le système en cas de dysfonctionnement
  • Contrôle de la température avec coupure en cas de surchauffe
  • Alarmes sonores et visuelles informant l'utilisateur en cas de problèmes au niveau du système
Méthodes conformes aux normes AOAC, EPA et DEV.
Béchers d'extraction standard: Ø46×130 mm, 150 ml
Micro-béchers d'extraction: Ø46×130 mm, 75 ml
Informations de livraison: The Multistat controller or Soxtherm SOXTHERM® software, for which a PC is required, must be ordered separately. Compressed air is required at 4,5 bar pressure.