Imprimer
Rotary Evaporators
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8031542BOM1 8031542BOM2 8031542BOM3 8031542BOM4 8031543BOM1 8031543BOM2 8031543BOM3 8031543BOM4 10004799 10004802 10004805
IKAA8031542BOM1EA 0 EUR
IKAA8031542BOM1 IKAA8031542BOM2 IKAA8031542BOM3 IKAA8031542BOM4 IKAA8031543BOM1 IKAA8031543BOM2 IKAA8031543BOM3 IKAA8031543BOM4 IKAA10004799 IKAA10004802 IKAA10004805
Rotary Evaporators
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Évaporateurs rotatifs avec bain chauffant intégré, fonctionnement simple et sûr grâce aux commandes ergonomiques à l'avant.
  • Tous les modèles disposent de l'élévateur motorisé avec fonction arrêt de sécurité
  • Affichage numérique de la vitesse et de la température du bain
  • Transfert des données du bain chauffant à l'appareil via une interface infrarouge
  • Bain chauffant numérique à huile ou eau avec microprocesseur, muni de poignées de transport intégrées pour une sécurité accrue
  • Interface RS232 pour fonctionnement à distance commandée par PC à l'aide du logiciel labworldsoft® (en option), permettant un fonctionnement en mode automatique
A motorised lift with 140 mm stroke with 'safety stop' function - if the power cuts out the evaporator flask is automatically lifted out of the heating bath. Units can be programmed to reverse the evaporation flask's direction of rotation at intervals to assist the drying process. Temperature control of the heating bath is via a microprocessor controller.
Informations de livraison: Livré avec bain à eau/huile, un ballon d'évaporation d'1 L (NS 29/32), un ballon récepteur (KS 35/20) d'1 L et un ensemble de verrerie pour condenseur (à l'exception du pack Flex qui est fourni sans verrerie).
Veuillez noter : une source de vide, une vanne de retenue à vide et un système de refroidissement sont nécessaires, mais non fournis. Contactez votre agence Avantor pour obtenir des conseils et des détails.
Attention: * With transparent plastic coating
** Delivered only with bath, vapour tube, clamps for glassware and Woulf bottle. This package enables the customer to select the glassware set-up for their specific application.
See 'Glassware and accessories for rotary evaporators RV 10/RV 8' for details of glassware available for the Flex Package