Imprimer
Four de séchage en verre, B-585TO
Fournisseur: BUCHI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
037010 037133 046600
BUCH037010EA 806 EUR
BUCH037010 BUCH037133 531-0013
Four de séchage en verre, B-585TO
Évaporateurs Micro-évaporateurs
Petit four de séchage dans un boîtier métallique et une plate-forme robuste, la chambre de séchage étant toujours en verre pour une meilleure surveillance de l'échantillon. Il permet de sécher des résidus de solvants jusqu'à une température maxi de 300 °C.
  • Séchage rapide de faibles quantités
  • Encombrement minimal
  • Possibilité de réaliser des sublimations
  • Affichage graphique avec mode manuel et programmation
  • Sécurité de surchauffe
  • Ampoule en verre à l'extrémité pour contenir des agents dessiccateurs à l'extérieur du four
Possibilité de raccordement au vide, contrôle arrêt/démarrage automatique possible si une pompe Büchi est raccordée à l'application.
Possibilité de balayage de gaz neutre pour éviter l'oxydation de l'échantillon
Accessoire de sublimation avec doigt de refroidissement et prise de vide permettant une visualisation parfaite du phénomène
Angle du four variable et ajustable jusqu'à 90° pour des quantités d'échantillons plus importantes.
Informations de livraison: L'appareil est livré complet et prêt à l'emploi incluant les accessoires de séchage, ainsi que le flacon pour le dessiccant, et les connexions pour le vide et le gaz inerte.