Imprimer
Électrodes, Array™ 2 aiguilles
Fournisseur: BTX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45-0205 45-0120 45-0206 45-0121
732-0029EA 518 EUR
732-0029 732-0018 732-0030 732-0019
Électrodes, Array™ 2 aiguilles
Électrodes Électrodes d'électroporation
Les électrodes Array™ à 2 aiguilles sont des électrodes de style aiguille spécialement conçues pour les applications in vivo d'administration de médicaments et d'expression des gènes. L'électrode se compose d'un manche Array™ à 2 aiguilles réutilisable et de barrettes de 2 aiguilles stériles et à usage unique.
  • Électrode en acier inoxydable, manche Delrin
  • Technique non virale simple, économique et sûre pour transfert génétique in vivo par injection directe d'ADN plasmidique dans un muscle
L'électrode est disponible en deux formats. Le manche et la barrette de 2 aiguilles de 5 mm sont recommandés pour les petites masses musculaires telles que le muscle tibial de souris. Le manche et la barrette de 2 aiguilles de 10 mm sont recommandés pour les masses musculaires supérieures telles que le muscle gastrocnémien de rat.
Compatibilité du générateur: ECM® 830, ECM® 2001
Plage de tensions: 0 - 500 V
Plage de longueurs d'impulsion: 10 µs à 99 ms dans une solution PBS
Longueur du manche: 8 cm
Longueur de l'aiguille: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm