Imprimer
Plaques de visualisation pour gel
Fournisseur: EMBITEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EP-1047 EP-1048
730-2202EA 15.5 EUR
730-2202 730-2203
Plaques de visualisation pour gel
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Les plaques de visualisation pour gel RunOne™ sont conçues pour faciliter le chargement de gel. La couleur claire de la plupart des cuves d'électrophorèse assure peu de contraste pour le gel d'agarose et les puits. Les plaques de visualisation pour gel RunOne™ sont rouges, s'adaptent parfaitement dans le système RunOne™ et assurent une plate-forme stable pour la migration de gel.