Imprimer
Systèmes de coulage de gel, MultiCaster
Fournisseur: EMBITEC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EP-1019 EP-1016 EP-1017 EP-1018 EP-1025
700-4209EA 448 EUR
700-4209 700-4210 700-4211 700-4212 730-0360
Systèmes de coulage de gel, MultiCaster
Sets de transfert
En PC moulé. Compatible avec le système d'électrophorèse RunOne™.
  • Simple d'emploi - ne nécessite aucun joint, pince ni bande
  • Polyvalent - options pour la configuration, le nombre et la taille des puits, ainsi que la zone de résolution