Imprimer
Maxi-cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ A2 et A5
Fournisseur: THERMO OWL SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A2-BP A5
730-0154EA 1830 EUR
730-0154 730-0103
Maxi-cuves d'électrophorèse horizontales, Owl™ A2 et A5
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
La cuve horizontale A2 Gator™ est un système simple, pratique et rapide pour une analyse d'ADN/ARN détaillée sur plusieurs échantillons. Disponibles avec ou sans ports d'échange de tampon. Le Owl A5 possède un système de recirculation intégré, qui empêche la formation de gradients de pH et ioniques pour une résolution élevée et des résultats reproductibles. Le Owl A5 est idéal pour les longues migrations, les échantillons multiples ou les gels d'ARN. Il élimine également la migration inégale, la distorsion de bande ou la dissociation de molécules d'ARN glycosylées liée pH qui survient en cas de perte ionique.
  • Chaque côté du plateau pour gel transparent aux UV est équipé de plaques de fermeture étanches, ce qui évite de devoir utiliser du ruban adhésif
  • Le niveau à trois points assure une surface de coulage plane
  • Les emplacements pour peignes sur le plateau pour gel sont positionnés pour permettre un examen simultané de 2, 3 ou 4 rangées d'échantillons sur une même distance
  • Des peignes compatibles avec les pipettes multi-canaux accélèrent le transfert des échantillons et réduisent le risque d'erreur
Optimales pour les pipettes multi-canaux.
Informations de livraison: Chaque unité comporte une chambre de tampon avec niveau à trois points, un couvercle SuperSafe avec câbles d'alimentation reliés, un plateau pour gel transparent aux UV EasyCast avec plaques de fermeture étanches et trois peignes: 1,5 mm d'épaisseur, 16, 24 et 36 puits.