Imprimer
VWR® Mini Gel II, Système d’électrophorèse
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
700-0003EA 987 EUR
700-0003 700-0005 700-0004
VWR® Mini Gel II, Système d’électrophorèse
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Le système Mini Gel II est un système d’électrophorèse complet, qui comprend tous les composants nécessaires au coulage et au traitement de cuves horizontales : supports de gel, peignes, support de coulage, cuve et alimentation numérique.
  • Le réservoir de migration et les supports de gel sont moulés pour une parfaite étanchéité et pour une longue durée de vie, et le couvercle de la plaque de gel est ventilé pour dissiper la chaleur pendant l’électrophorèse
  • Le bloc d’alimentation se déconnecte facilement de la plaque de gel, de façon à ce que la plaque de gel puisse être nettoyée
  • Le mode et les touches fléchées sur le clavier à membrane tactile facilitent la programmation, avec tous les paramètres affichés sur un grand affichage numérique
  • Les kits de coulage permettent de verser des gels sans utilisation de ruban adhésif ou d’espaceur et les plateaux de coulage présentent plusieurs fentes pour maintenir les peignes en place
  • Les électrodes sont placées dans des cassettes afin de les protéger contre les dommages
Informations de livraison: Fourni avec réservoir de gel, alimentation à connexion directe et kit de coulage de gel standard. Le kit de coulage de gel standard comprend un support de gel de 12,5×13 cm, 2 supports de gel 12,5×6 cm, 4 peignes de 14/28 dents (1 mm) et un support de coulage. Le kit de micro-coulage en option comprend 4 supports de gel transparents aux UV de 6×6 cm, 2 peignes de 5/8 dents (1 mm) et un support de coulage.