Imprimer
Alimentations, série EV2xx
Fournisseur: CONSORT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EV2650 EV2310 EV3020 EV3020-CH EV3020-UK EV2310-CH EV2650-CH EV2650-UK
730-1139EA 1390 EUR
730-1139 730-1122 730-1113 730-1114 730-1115 730-1123 730-1140 730-1141
Alimentations, série EV2xx
Alimentations électriques
Une gamme complète d'alimentations pour applications d'électrophorèse, y compris le séquençage de l'ADN, la focalisation iso-électrique, horizontal et vertical, électro-gels d'élution, transfert Western blotting et semi-sec.
  • Tous les modèles sont programmables par méthode de programmation avec 9 programmes différents maximum, chacun étant constitué de 9 étapes
  • Fonctionnement commandé par minuteur ou en volt-heure : le microordinateur arrête automatiquement l'exécution et déclenche une alarme lorsque le décompte arrive à la valeur sélectionnée
  • Chaque modèle peut surveiller en continu le comportement de tous les paramètres afin d'éviter tout manque de tampon dans la cuve d'électrophorèse, en arrêtant l'exécution en cas de changement anormal
  • Enregistrement de données : peut enregistrer jusqu'à 3600 valeurs de sortie (tension, courant et puissance, temps ou volt-heure), y compris le numéro de programme et d'étape
  • Toutes les alimentations peuvent être commandées à l'aide d'un ordinateur utilisant des commandes spéciales
Jusqu'à neuf programmes différents, chacun comportant neuf étapes, dans lesquels les paramètres utilisés fréquemment peuvent être sauvegardés dans la mémoire non volatile de manière à pouvoir les rappeler ultérieurement. Toutes les unités permettent de lire la tension par incréments de 1 V, le courant par incréments de 1 mA et la puissance par incréments de 1 W. Chaque étape peut rappeler l'étape suivante, offrant ainsi une fonction multi-étapes flexible pour les techniques spéciales. Possibilité de modifier de manière temporaire les paramètres de l'étape en cours sans interrompre l'exécution. Tous les programmes permettent également une programmation manuelle, un transfert automatique et une reprise automatique après une coupure de courant.
Informations de commande: Fournies avec manuel d'instructions et câble secteur. Les modèles EV232, EV233 et EV262 comprennent trois paires supplémentaires d'adaptateurs ²/₄ mm (E200).