Imprimer
Machine à glace carbonique, SnowPack
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9805-0030 9805-0200
474-3110EA 423 EUR
474-3110 474-0057
Machine à glace carbonique, SnowPack
Machines à glace carbonique
Forme rapidement et facilement des tablettes de glace carbonique sans raccordement électrique. En 1 minute une tablette de CO₂ à -79 °C est formée à partir d'une petite bonbonne de CO₂.
  • Réfrigérant ideal pour le transport d'échantillons
  • Glace carbonique inodore et facile à manipuler