Imprimer
Burettes électroniques, solarus®
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9392020 9392050 9392010
613-3255EA 1430 EUR
613-3255 613-3256 613-1476
Burettes électroniques, solarus®
Burettes
À volume variable.
  • Panneau solaire intégré pour alimenter les composants électroniques tels que l'afficheur numérique, batteries et piles sont inutiles
  • Système de recirculation convivial pour une purge rapide sans perte de réactif
  • Interface bi-directionnelle RS232 et USB
  • Parties en contact avec les fluides autoclavables
  • Certificat de qualité avec attestation de conformité
Ces distributeurs électroniques innovants, avec cellule photo-voltaïque intégrée et à commande manuelle permettent des titrations précises.
Informations de commande: Fournis avec trois adaptateurs (A32, A38, S40), un tube de distribution, un tube d'aspiration avec vis de maintien, un numéro de série et un certificat d'essai.