Imprimer
Distributeurs pour flacons, EM-dispenser
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9340200 9360200
613-3234EA 364 EUR
613-3234 613-3251
Distributeurs pour flacons, EM-dispenser
Distributeurs pour flacons
En PP avec piston en verre, à volume variable, autoclavables.
  • Adaptés aux milieux aqueux non-agressifs ou aux milieux organiques qui n'affectent pas le PP
  • Molette micrométrique pour un réglage précis
  • Certificat de qualité avec attestation de conformité
Informations de commande: Fournis avec filetage A32, trois adaptateurs (A28, A45, S40), un tube d'aspiration avec raccord à vis, un tube d'évacuation, numéro de série et certificat qualité.