Imprimer
VWR®, Distributeurs adaptables sur flacon
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-4750EA 376 EUR
612-4750 612-4751 612-3669 612-3670 612-3671 612-3672
VWR®, Distributeurs adaptables sur flacon
Distributeurs pour flacons
À volume variable, autoclavable.
  • Système de soupape avec ressort en acier
  • PP avec cylindre en verre de précision
  • Système de réglage du volume rapide et facile à utiliser
  • Réglage fin additionnel du volume par rotation convenant aux droitiers comme aux gauchers
  • L’adaptateur permet la rotation du distributeur sur les flacons jusqu’à la position souhaitée
Ces unités standard en PP, avec cylindre en verre, conviennent aux liquides aqueux, aux acides dilués et aux alcalis - à ne pas utiliser avec les solvants et l’acide fluorhydrique qui attaquent le PP (pour les flacons avec filetage GL 32). Les modèles à cylindre en verre et piston en verre enduit de PTFE avec corps en PP sont conçus pour les solutions aqueuses, acides à faible concentration, solutions alcalines et liquides cristallisants compatibles avec le PP. Les cylindres en verre ambré, à piston en verre transparent, avec corps en PP, conviennent aux liquides sensibles à la lumière, compatibles avec le PP.
Informations de livraison: Deux adaptateurs (GL 40 et GL 45) et certificat de calibrage inclus.