Imprimer
Distributeurs pour flacons, FORTUNA OPTIFIX®
Fournisseur: Poulten & Graf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
101.08027 101.08033 101.08038 101.08044 101.08048 101.08051 101.08053 101.08056 101.08058 101.08127 101.08133 101.08138 101.08144 101.08148 101.08151 101.08153 101.08156 101.08158 101.10638 101.10644 101.10727 101.10733 101.10738 101.10744 101.10748 101.10751 101.10748S 101.10738S 101.10744S 101.10633 101.10733S 101.10751S 101.10727S
612-2112EA 556 EUR
612-2112 612-2113 612-2114 612-2115 612-2116 612-2117 612-2118 612-2119 612-2120 612-2142 612-2143 612-2144 612-2145 612-2146 612-2147 612-2148 612-2149 612-2150 612-2194 612-2195 612-2172 612-2173 612-2174 612-2175 612-2176 612-2177 613-3134 613-3132 613-3133 613-3131 615-0008 615-0009 615-0007
Distributeurs pour flacons, FORTUNA OPTIFIX®
Distributeurs pour flacons
Cette gamme de distributeurs est dédiée à de nombreuses applications. Un tuyau de vidange est vissé sur le bloc de soupapes. Les modèles BASIC et SOLVENT sont autoclavables.
  • Matériaux de haute qualité et conception robuste pour une longue durée de vie
  • Distribution précise, système innovant du volume avec paramétrage rapide, facile et un ajustement précis
  • Code couleur: Chaque modèle propose une couleur sur le bouchon de protection du doigt pour une identification rapide et sûre
  • Distribution sûre et efficace de produits chimiques dangereux
  • Aucun ressort en métal dans le distributeur OPTIFIX®, pas de contamination des échantillons liquides
  • Cylindre en verre pour voir le liquide pendant le dosage (à l'exception du cylindre HF en PTFE)
  • Adaptateur FIXE pour aligner le distributeur sur le flacon
Informations de commande: Fournis avec adaptateur FIXE (GL 32), certificat de précision, adaptateurs pour filetages GL 40 et 45 et tube d'admission en PTFE.