Imprimer
Incinérateur rapide
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SVR/E SVD95P
458-2311EA 2410 EUR
458-2311 458-2321
Incinérateur rapide
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
Incinérateur rapide pour l'incinération rapide, l'évaporation ou le séchage dans un creuset. Température jusqu'à 950 °C.
  • Etage supérieur avec 8 orifices de Ø 35 mm pour creusets en porcelaine de Ø max. de 50 mm
  • Interrupteur de sécurité coupant le chauffage dès l'ouverture de la chambre d'incinération, remise en route dès la fermeture
Stainless steel, rust-proof top and housing.
120 min./continuous operation timer with audible signal for process end.
Régulation électronique de la température, tension de chauffage réglable en continu de 15 à 2En savoir plus