Imprimer
Enregistreurs de température et d'humidité haute précision, iLog
Fournisseur: Askey Dataloggers
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EI-1E-D-32-L EI-2E-D-32-L
620-9300EA 622 EUR
620-9300 620-9301
Enregistreurs de température et d'humidité haute précision, iLog
Enregistreurs de données
Ces enregistreurs sont destinés au contrôle qualité des produits sensibles à la température et à l'humidité. Ils sont capables de détecter et d'enregistrer les fluctuations les plus faibles.
  • Alarm LED indicators
  • Intuitive software for easy configuration and retrieving information
  • Activation with a magnetic key or by the Console software for organising and analysing the data
  • Bookmark capabilities and wide temperature range (high heat, ambient, refrigerated, frozen and dry ice)
  • Detachable, customisable external sensor lengths and probe styles
  • Two year warranty
  • Polycarbonate case
Ø×H: 76×18 mm, internal sensor iLog - IP 67 and external sensor iLog - IP 65.
Sondes en acier inoxydable (80 mm) et câble (un mètre).
* Température interne/** Température externe
Default file format: PDF and LRF with TXT, CSV, SYLK and LCF data export. It offers password protected security (programmable using Console Pro Software).
Certifications: 21 CFR Part 11, EN 12830 compliant, NIST traceable, ISO 9001:2008, RoHS and CE certified.
Informations de livraison: Console software is required but not supplied. Please contact your local Avantor office for further information.