Imprimer
Conteneurs Dewar, série Agil
Fournisseur: Air Liquide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AGIL052 AGIL12 AGIL1L2 AGIL22 AGIL32 AGIL62
478-3411EA 449 EUR
478-3411 478-3412 478-3413 478-3414 478-3415 478-3416
Conteneurs Dewar, série Agil
Dewars et récipients cryogéniques
Conteneurs Dewar, en acier inoxydable. Pour toutes applications dans une large gamme de température de −200 à +200 °C.
Poignée latérale (Agil 0,5 à 1/l) et poignée de transport (sauf Agil 0,5). Couvercles en liège doivent être commandés séparément.
* Remplis d'azote liquide à 20 °C, 1013 mb, récipient immobile et bouchon fermé.