Imprimer
Analyseurs de couleurs,CR400/410
Fournisseur: MINOLTA BUSINESS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1878-290 1878296
MINO1878-290EA 18830 EUR
MINO1878-290 MINO1878296
Analyseurs de couleurs,CR400/410
Colorimètres Colorimètres à réflectance
Le chromamètre CR-400 est l'évolution logique de la gamme mondialement connue des CR-100, CR-200 et CR-300. Les principales améliorations ont porté sur le confort d'utilisation et les fonctionnalités telles que la re-stylisation du calculateur, qui intègre désormais un large écran rétro éclairé capable d'afficher les données numériques et les graphiques ou encore l'intégration d'une imprimante thermique rapide. La mémoire interne peut aujourd'hui stocker jusqu'à 100 références et 1000 mesures d'échantillons. Plusieurs nouveaux espaces colorimétriques et formules d'ACCEPTATION/REJET font leur apparition, ainsi que des indices de blancheur et jaunissement offrant un nouveau potentiel d'utilisation dans de nombreux domaines d'application. La toute nouvelle fonction 'Indice Utilisateur' permet d'entrer jusqu'à six indices ou équations spécifiques, basés sur les coordonnées XYZ, YXY ou CIELAB. De plus, l'interface utilisateur peut être réglée sur Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol ou Japonais.
  • Sonde de mesure autonome
  • Formules supplémentaires d'évaluation et d'indice écrites par vos soins
  • Calculateur compact doté d'une imprimante rapide
  • Compatibilité totale des données avec les séries CR-300/310
CR400: Le CR-400, dont l'ouverture de mesure est de 8 mm, permet de mesurer des couleurs en réflexion et déviations de teintes pour la plupart des champs d'activité. Il répond aux exigences diverses et variées des industriels, pour toutes sortes de substances, des produits alimentaires aux applications pharmaceutiques et dermatologiques.
CR410: Si vos échantillons présentent une surface structurée ou inégale, tels que les granulats, les tissus, la laine, les pierres, etc..., le CR-410 est particulièrement adapté grâce à son ouverture de mesure unique (50 mm) qui permet d'éviter de recourir au calcul de la moyenne de résultats de mesure.
Colour space/colorimetric data: XYZ, YXY, L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Munsell (only illuminant C), CMC (l:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI•Tw (only illuminant D65), WI ASTM E313 (only illuminant C), YI ASTM D1925 (only illuminant C), YI ASTM E313 (only illuminant C), User index ( up to 6 indices can be registered from computer)
If your samples are structured or uneven in surface, such as granulates, fabrics, wood, stones, bricks, then the CR-410 is the right choice. Its unique very large aperture of 50 mm is perfectly suited for such samples and thus avoids averaging of several measurements.
Informations sur les accessoires: Accessoires: Les autres accessoires de la gamme sont disponibles sur demande.
Informations de livraison: Livrée avec une plaque d'étalonnage blanche, un bouchon de protection, un câble RS232C (tête CRA101 vers processeur de données), un adaptateur secteur, une bandoulière CR-A73, 4 piles AAA pour CR400/410, 4 piles AA pour DP400.