Matériaux de référence certifiés pour colorimètres
Marques : Lovibond TintometerTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Pour l'étalonnage de routine des colorimètres et la vérification des données de test.
Les matériaux de référence colorimétrique certifiés Lovibond® sont fournis avec une traçabilité totale selon les normes internationales applicables. Chaque étalon est disponible en flacon de 500 ml avec une garantie de stabilité des couleurs de 12 mois et accompagné de documents de certification complets, y compris les fiches MSDS. Les valeurs individuelles peuvent varier mais sont toujours spécifiées sur le certificat d'étalonnage fourni avec chaque étalon.