Imprimer
Thermostatic baths for viscosity measurement, clear-view thermostats, Proline
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L001532 L001533 L001534 L001535 L001536 L001537 L001538 L001539 L001540 L001541 L001546 L001547 L001548 L001549 L001550 L001551 L001552 L001553 L001554 L001555 L001560 L001561 L001562 L001563 L001564 L001565 L001566 L001567 L001568 L001569
461-1226EA 11500 EUR
461-1226 461-1228 461-1230 461-1227 461-1229 461-1231 461-1232 461-1234 461-1233 461-1235 LAUDL001546 LAUDL001547 LAUDL001548 LAUDL001549 LAUDL001550 LAUDL001551 LAUDL001552 LAUDL001553 LAUDL001554 LAUDL001555 LAUDL001560 LAUDL001561 LAUDL001562 LAUDL001563 LAUDL001564 LAUDL001565 LAUDL001566 LAUDL001567 LAUDL001568 LAUDL001569
Thermostatic baths for viscosity measurement, clear-view thermostats, Proline
Bains Bains viscosimétriques
Les thermostats Clear-view sont conçus pour l'observation directe d'objets sous contrôle de température et conviennent parfaitement à la mesure de la viscosité.
  • Grands panneaux vitrés avant et arrière
  • Sélection de modèles adaptés aux différentes plages de températures nécessaires, avec une bonne stabilité des températures
  • Récipient pour bain en acier inoxydable avec poignées et robinet de vidange
  • Choix entre thermostats Master et Command
La viscosité des liquides newtoniens varie considérablement selon la température. En fonction du milieu de mesure, un écart de 0,5 à 2% peut être anticipé pour un écart de température de ±0,1 °C, c'est pourquoi un bain stable à contrôle thermostatique est recommandé pour une mesure précise et reproductible de la viscosité.
Les modèles PVL sont équipés de 5 couches de verre isolant et conviennent aux basses températures, jusqu'à −60 °C. Pour une réaction rapide avec changement de température sélectionné, proche de la température ambiante, et des températures inférieures à la température ambiante, un générateur de froid supplémentaire Lauda est nécessaire* (voir chapitre 461).
Thermostats Master:
Ecran LED avec résolution 0,01 °C
Fonctionnement simple à l'aide de trois touches avec alarmes sonores/visuelles pour la surchauffe et le niveau du bain
Calibrage des sondes de température aisé
Possibilité d'extension avec l'ajout du module Command
Thermostats Command:
Le thermostat Proline Command est un module complémentaire qui se monte facilement sur le module principal ou s'utilise à distance, jusqu'à 50 m du bain. Il offre en outre les fonctionnalités suivantes:
Température fixe; l'utilisateur peut sélectionner et modifier huit températures
Programmateur (fonction minuteur) pouvant mémoriser jusqu'à 150 segments température/temps, chacun pouvant être réparti en 5 programmes
Entrée des données par le biais du curseur ou des touches de fonction
Affichage multigraphique rétroéclairé pour des messages clairs et des courbes de température nettes
Interface RS232/485 intégrée de série avec découplage optoélectronique