Imprimer
Thermostats à circulation, Proline
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L001542 L001543 L001544 L001545 L001556 L001557 L001558 L001559 L001570 L001571 L001572 L001573
461-1243EA 6080 EUR
461-1243 461-1244 461-1245 461-1246 LAUDL001556 LAUDL001557 LAUDL001558 LAUDL001559 LAUDL001570 LAUDL001571 LAUDL001572 LAUDL001573
Thermostats à circulation, Proline
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Contrôleurs à thermostat
Thermostats à circulation avec contrôle tactile et performante pompe Varioflex à 8 vitesses. Les modèles PB ont une pompe aspirante/refoulante et sont adaptés à des bains de hauteur 200 mm. Les modèles PBD sont équipés eux d'une pompe refoulante plus puissante, jusqu'à 1,1 bar et un débit de 32 L/min, et peuvent contrôler la température de bains plus profonds, jusqu'à 320 mm. Les systèmes sont équipés de tiges télescopiques pour bains de 310 à 550 mm de large, de poignées ergonomiques et de connexions de pompe à l'arrière et sur les côtés.
  • Large plage de températures jusqu'à 300 °C
  • Puissance de chauffe: 3,5 kW
  • PowerAdapt offre des temps de chauffe plus courts et des performances optimales sans surchauffe
  • Choisissez entre la version master ou command
  • Il est possible de passer de la série master à la série command ultérieurement
Master Thermostats: Proline Master thermostats have an easy to read green LED display with 0,01 °C resolution, simple three key operation with additional Tmax button and indicator lights for heating and cooling. SelfCheck assistant ensures user is automatically alerted to possible faults including over-temperature/overloading with visual and acoustic alarms. Units have two module sockets, which can be upgraded with RS232/485 interface, analogue or contact modules.
Limites réglables de la plage de réglage
Régulateur externe intégré avec connexion en cascade
Limite de la température de flux et de la valeur de correction afin d'obtenir une chauffe en toute sécurité durant le fonctionnement en circuit externe
Étalonnage simple de la sonde de température
Mode Démarrage réglable (automatique/manuel)
Thermostats Command: Les appareils équipés de la tête de contrôle intègre un programmateur permettant de répondre à toutes les exigences des procédés complexes de thermostatisation en temps réel. Ils sont dotés d’un écran graphique LCD haute résolution, paramétrable en fonction de l’application avec affichage variable, représentation graphique des courbes de température séquentielles, messages texte clairs, résolution de 0,1/0,01 ou 0,001 °C. Entrée des données sur clavier à 10 touches. Il présente un guidage par menu en quatre langues (allemand, anglais, français et espagnol).
Températures fixes; l'utilisateur peut sélectionner et modifier huit températures
Horloge en temps réel associée à une fonction de fonction de minuteur
Programmateur (fonction minuteur) pouvant mémoriser jusqu'à 150 segments température/temps, chacun pouvant être réparti en cinq programmes
Interface RS232/485 intégrée de série avec découplage optoélectronique
Console de commande amovible et utilisable pour pilotage à distance (jusqu'à 50 mètres)
Débit max. pression:
PB: 25 L/min, 0,7 bar, 0,4 bar (aspiration)
PBD: 32 L/min, 1,1 bar
Informations de commande: Fournies sans bain.