Imprimer
Bains de calibrage de la température
Fournisseur: JULABO GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9352628 9352627 9352514 9352508
461-0573EA 12510 EUR
461-0573 461-0572 461-0571 461-0570
Bains de calibrage de la température
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Thermostats de calibration
Les bains de calibrage ont été conçus pour des applications en laboratoires d'étalonnage tels que ISO, DKD, NAMAS, UKAS et sont conformes aux exigences de la norme DIN EN ISO 9001:2000. Les unités sont dotées d'une chambre avec un niveau de température constant et peuvent être utilisées pour un étalonnage précis des sondes de température, instruments de mesure et thermomètres, conformément aux normes nationales et internationales. Les modèles réfrigérés sont adaptés pour une utilisation à des températures entre –30 et +200 °C, ainsi que pour une utilisation en tant que bains de calibrage avec des températures allant de 50 à 300 °C. Grâce à la sonde de référence Precision disponible en option, il est possible de mesurer la température de référence. Les bains sont dotés d'un contrôle de température PiD en cascade destiné à optimiser la stabilité des températures internes et externes et d'un programmateur intégré avec 10 étapes par programme.
  • Uniformité de la température de 0,005 à 0,03 K (selon le modèle)
  • L'écran lumineux VFD-Comfort-Display affiche trois valeurs de température simultanément
  • Pompe de pression et d'aspiration ultra puissante de 1,1 bar, réglable par voie électronique
  • Interface RS232 et connexion pour la sonde de référence PT100
  • Module électronique (disponible en option) équipé de connexions analogiques pour l'enregistreur de température, dispositif de points de consigne
Débit max./pression max.:
22 à 26 L/min, pression de 400 mbar à 700 mbar (avec débit de pompe réglable par voie électronique)
22 to 26 l/min, 400 mbar to 700 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
Attention: Remarque : capacité de refroidissement à +20, 0 et –20 °C