Imprimer
Refroidisseurs réfrigérés, gamme CGR
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C2GR C1GR
GRANC2GREA 3800 EUR
GRANC2GR GRANC1GR
Refroidisseurs réfrigérés, gamme CGR
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
Ces refroidisseurs conviennent comme accessoire pour empêcher toute surchauffe du bain thermostaté lorsqu'il est raccordé à un thermostat à circulation, ou pour faire diminuer rapidement la température des fluides.
  • La bobine s'adapte sous la plaque de pont des bains sans réduire l'espace de travail
  • Vitesse de refroidissement rapide: Alternative au refroidissement avec de la glace carbonique ou de l'eau du robinet
  • Bobine en cuivre nickelé avec raccord de tuyau flexible de 925 mm
Le serpentin C1GR s'utilise avec tous les formats de bains, tandis que le serpentin C2GR est réservé aux plus grands réservoirs.
Le serpentin de refroidissement peut être immergé en continu dans des liquides atteignant 100 °C pendant que le refroidisseur est à l'arrêt, et peut être utilisé pour refroidir des liquides à 100 °C.
Remarque: Capacité de refroidissement à +20, 0 et −10 °C.
Attention: Non conçu pour un fonctionnement continu au-dessus de 40 °C.