Imprimer
Chloruremètre, modèle 926
Fournisseur: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
92600009 92600109
661-0131EA 8650 EUR
661-0131 661-0130
Chloruremètre, modèle 926
Compteurs électrochimiques Chloruremètres
Les mesures de la concentration en sel (chlorure de sodium) sont nécessaires pour l'industrie agroalimentaire (produits laitiers, produits surgelés, viande salée, boissons, etc.).
  • Appareil ergonomique, facile d'utilisation et d’entretien
  • Détermination rapide et précise des teneurs en chlorures et en sel
  • Sensibilité de la technique coulométrique permettant de travailler à l'échelle des ppm
Le modèle 926 est conçu pour tester les systèmes de désalinisation ou surveiller la qualité des produits qui sont préparés automatiquement. Le modèle 926S est conçu pour les mesures de chlorure dans les échantillons biologiques et est étalonné en mmol/l. Il est utile à la confirmation finale du diagnostic de fibrose kystique par analyse d'échantillons de sueur.
Des méthodes analytiques et des applications pour l'industrie pharmaceutique, la fabrication des ciments, les produits photographiques et vétérinaires existent également: nous consulter.
Informations de commande: Fourni avec 3× anodes d'argent, 3× électrodes d'argent, 2× béchers gradués de 14 ml, agitateur, 25 g de produit de polissage pour électrode, 100 ml de solution de chlorure à 200 mg/l et 500 ml de solution tampon.
Informations de livraison: Le logiciel (compatible avec Windows XP ou version ultérieure) doit être commandé séparément.