Imprimer
Enregistreurs graphiques de température, SK4 et SL4
Fournisseur: DICKSON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SK4350 SL4100 SL4350
620-1502EA 0 EUR
620-1502 620-1503 620-1504
Enregistreurs graphiques de température, SK4 et SL4
Enregistreurs graphiques Enregistreurs
Ces enregistreurs de température sur disque de Ø 100 mm permettent un tracé permanent de courbes de températures avec un temps de réponse moyen de 11 minutes pour atteindre 63% de l'échelle entière. Ils fonctionnent grâce à une pile AA et sont adaptés au suivi et à la préparation des stocks de vaccins, de produits alimentaires et pharmaceutiques. Les modèles SL4 possèdent un écran LCD 48×16 mm sur lequel s'affichent les données.
  • Enregistrement à long terme lors du stockage, transport ou de l'expédition
  • Ouverture à charnière
  • Commutateur pour enregistrement 7 jours ou 24 heures
W×D×H: 132×132×61 mm
Weight: 295 g