Imprimer
Enregistreurs de température à "mini-disques"
Fournisseur: JULES RICHARD INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00071 00077
620-0547EA 1330 EUR
620-0547 JULS00077
Enregistreurs de température à "mini-disques"
Enregistreurs graphiques Enregistreurs
Enregistreurs à mini-disques destinés à enregistrer les variations de température. Ils utilisent la technologie de la dilatation de gaz pour la température.
  • Exactitude de mesure à 23°C : T : ±2% de l’EM avec un minimum de ±1°C
  • Durée d’enregistrement : 24 heures ou 7 jours
  • Support d’enregistrement : diagramme circulaire en papier pré-imprimé
  • Entraînement du diagramme : mouvement d’horlogerie bi-vitesse à quartz
  • Autonomie : 1 an
  • Capteur relié à l'enregistreur par un capillaire de 3 mètres
Informations de livraison: Les enregistreurs "ambiants" sontEn savoir plus