Imprimer
Microcentrifugeuses, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5452000.018 5453000.011 5452000.069 5453000.062 2230000.011 2230000.012
521-0012EA 1290 EUR
521-0012 521-0013 521-0116 521-2005 521-2207 521-2208
Microcentrifugeuses, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Ces microcentrifugeuses simples d'utilisation sont dotées d'un affichage numérique clair.
  • Extremely compact
  • Stable and quiet
  • Separate Short Spin button for fast, convenient quick spins
  • Lid automatically opens at the end of the run to reduce handling time
  • With clear digital display of time and speed
  • Timer from 15 sec to 30 min for MiniSpin® and from 15 sec to 99 min for MiniSpin® Plus
  • Power pack integrated in the frame
Informations de livraison: Livré avec un rotor pour microtubes