Imprimer
Centrifuge de paillasse CentriVap®
Fournisseur: LABCONCO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7460030 7811030 7810033 7460035 7810030 7810031 7810032 7810034 7810035 7810036 7810037 7811035 7970030 7970035 7385030 7385035 7811031 7811036
531-0162EA 10200 EUR
531-0162 531-0168 531-0835 LBCP7460035 521-1545 521-1546 521-1547 531-0964 531-0965 53-10966 531-0967 LBCP7811035 531-0836 531-0968 521-1544 LBCP7385035 LBCP7811031 LBCP7811036
Centrifuge de paillasse CentriVap®
Évaporateurs Évaporateurs centrifuges
Les concentrateurs à vide CentriVap® sont disponibles dans diverses configurations. Le modèle CentriVap® DNA est fourni avec une pompe à diaphragme intégrée 34 litres/min, deux pièges en verre de 177 ml et un rotor à ADN (60×1,5/2,0 ml et 72×0,5 ml). Le modèle équipé d'un couvercle en verre est recommandé pour l'évaporation des solvants qui ne sont pas compatibles avec l'acrylique (acétone, acétonitrile, éthanol, DMSO, etc.). Le modèle résistant aux acides est recommandé pour les solvants corrosifs (TFA, acide acétique, etc.).
  • Cuve en aluminium avec revêtement poudré, ou cuve en aluminium avec revêtement en PTFE avec tige Hastelloy pour les modèles résistant aux acides
  • Commande par microprocesseur de la centrifugation (jusqu‘à 1725 min-1) et du chauffage (jusqu‘à 100 °C)
  • Panneau de commande avec : bouton marche/arrêt, bouton de préchauffage, bouton Heat Boost (Chauffage accéléré) en option, réglage des paramètres, trois boutons Quick-Start™ et système Quick-Stop™
  • Vanne de libération du vide automatique
  • Large écran LCD affichant le numéro de programme, les températures actuelle et recommandée, la durée de chauffage, la durée du cycle et l'activation de la fonction Heat Boost (Chauffage accéléré) en option
Collects evaporated liquid from the CentriVap® and protects the vacuum pump from corrosion. The cold trap may also be used in other laboratory applications such as freeze drying and desiccation. It is recommended to use a glass insert to protect the cold trap from corrosion when working with acids.
The collector is made from stainless steel and can collect up to 4 l of liquid. Luminous indicator signals when the operating temperature of −40 °C for the collector coil has been reached. With two Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator CFC-free refrigeration system includes a high-capacity, 1/3 hp compressor that can lower the temperature to −50 °C in less than 30 minutes with a quick start procedure.
On the ultra-low temperature model: CFC-free refrigeration system includes one 1/4 hp compressor and one 1/3 hp compressor to lower the temperature to −85 °C in less than 40 minutes.
Informations de commande: La pompe à vide, le rotor et le piège condensateur sont nécessaires, mais non inclus (sauf pour le modèle CentriVap® DNA). Contactez votre agence Avantor pour discuter de votre application et recevoir des conseils sur les meilleures options de pompe, de rotor et de piège. D'autres modèles de concentrateur sont disponibles, contactez-nous pour plus de détails.