Imprimer
Cellules de numération, Thoma
Fournisseur: LABOR OPTIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1506000 1510000 1520000 1530000
631-1151EA 75.7 EUR
631-1151 631-1117 631-1118 631-1119
Cellules de numération, Thoma
Lames Cellules de numération
Pour comptages des thrombocytes et érythrocytes. Grille correspondant à celle de la cellule Neubauer.
  • Double séparation: double capacité d'analyse
  • Division en stries visibles même lorsque la cellule est remplie
  • Clips à ressorts pour un positionnement précis
  • Pour capillaires sanguins
  • Surface des carrés de la grille: 0,0025 mm²