Imprimer
Calorimètres, C 7000
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8800900 8801400
622-0018EA 61220 EUR
622-0018 IKAA8801400
Calorimètres, C 7000
Calorimètres
Le C 7000 est le premier calorimètre IKA conçu pour mesurer le pouvoir calorifique d'échantillons liquides ou solides selon un procédé entièrement à sec.
  • Fréquence d'échantillonnage élevée
  • Détermination exacte du pouvoir calorifique selon la norme ISO 1928
  • Identification automatique des bombes calorimétriques
  • Bombe calorimétrique standard C 7010 pouvant être installée sur creuset à usage unique C 14
  • Interface de connexion pour balance, imprimante et PC
La température est directement mesurée dans la bombe calorimétrique. Les durées de mesure sont donc réduites et varient de 3 à 7 minutes selon la nature de l'échantillon. Grâce à un système de codage, le calorimètre est capable de gérer le fonctionnement de 8 bombes calorimétriques.
Informations de commande: Set 1 is supplied with a C 7010 standard calorimetric bomb, a C 7002 cooler and a C 48 oxygen filling station, set 2 is the same except it has a C 7012 halogen resistant calorimetric bomb.