Imprimer
Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10416306 10416314 10416326
732-4070EA 286 EUR
732-4070 732-4074 732-4079
Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™, Whatman™
Appareils de transfert
Le système TurboBlotter™ est un système de transfert rapide vers le bas permettant d'effectuer des transferts haute résolution d'ADN et d'ARN. La pile de transfert d'ADN classique a été retournée afin d'utiliser la force de gravité.
  • Rapide : le transfert capillaire vers le bas permet d'effectuer des transferts de solutions tampons alcalines en une heure et des transferts de solutions neutres (SSC) en trois heures
  • Économique : le dispositif de transfert réutilisable nécessite moins de tampon et de papier de blotting pour les transferts (recharges disponibles)
  • Compact : peu encombrant, empilable pour réaliser plusieurs transferts simultanés
  • Efficace : pas de poids nécessaires en haut de la pile de transfert, ce qui simplifie la procédure par rapport aux transferts capillaires standard vers le haut
  • Convivial : simple à configurer, fonctionne sans électricité ni vide
Chaque système TurboBlotter™ comporte un dispositif de transfert, ainsi que les membranes et le papier de blotting nécessaires pour cinq transferts. La recharge contient les membranes et le papier de blotting nécessaires pour cinq transferts.
* Chaque kit TurboBlotter™ comprend : un dispositif de transfert, 5 feuilles de membranes, 40 feuilles de papier 3MM Chr, 100 feuilles de papier de blotting GB004 et 5 ponts de papier 3MM Chr
** La recharge TurboBlotter™ comprend : 5 feuilles de membranes, 40 feuilles de papier 3MM Chr, 100 feuilles de papier de blotting GB004 et 5 ponts de papier 3MM Chr
Informations de commande: TurboBlotter™ systems include transfer device, 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper. Refills include 5 sheets of membrane, 40 sheets of GB002 gel blot paper, 100 sheets of GB004 gel blot paper, and 5 wicks of GB002 gel blot paper.