Imprimer
Chauffe-blocs numériques à haute température, BT5D
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BT5D-16 BT5D-26
460-0063EA 5860 EUR
460-0063 460-0064
Chauffe-blocs numériques à haute température, BT5D
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
High temperature digital block heaters with single fixed aluminium block. Units feature microprocessor control, digital temperature settings and display, high and low alarms, and a controlled heating rate. Heaters have LED with 0,1 °C setting resolution and 1 °C display resolution.
  • Plage de température d'utilisation: ambiante 10 à 400 °C
  • Minuterie de 1 à 9 999 minutes ou fonctionnement continu
  • Pour une utilisation à hautes températures, évitent l'utilisation d'huile et la propagation de vapeur dans le laboratoire
  • Stabilité de température à 300 °C: ±0,5 °C et uniformité de température : ±1 % (différence maximale de température entre les tubes: 2 °C à 200 °C, 3 °C à 300 °C, 4 °C à 400 °C)
  • Thermostat de sécurité anti-surchauffe réglable
Attention: * RT = Ambiante
Remarque: Valeur de stabilité de temp. illustrée ci-dessus: 300 °C