Imprimer
Bains à sec numériques, QBD et QBH
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
QBD1 QBD4 QBH2 QBD2
460-0270EA 1140 EUR
460-0270 460-0079 460-0272 460-0271
Bains à sec numériques, QBD et QBH
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Bains à sec numériques compacts parmi un choix de modèles pour 1, 2 ou 4 blocs interchangeables. Les unités sont équipées d'un affichage LED de la température, d'une interface utilisateur interactive facile à utiliser pour un réglage rapide et précis. Des alarmes de température variable haute et basse peuvent être définies à 0,5 °C près par rapport à la valeur de consigne. Ces bains à sec sont composés de parois froides en aluminium et de plastiques résistants aux produits chimiques. Ils offrent un profil abaissé, une façade en pente pour une plus grande facilité d'utilisation, une marge de réglage pour des températures de fonctionnement de haute précision et une résolution d'affichage de 0,1 °C.
  • Les modèles QBD fonctionnent à une température ambiante comprise entre +5 et 130 °C. Le QBH offre une limite de température supérieure de 200 °C
  • Fonction de minuterie avec alarme sonore assurant un fonctionnement de 1 min à 72 heures
  • Possibilité d'un nouvel étalonnage utilisateur à deux points pour les sondes internes et externes
  • Stabilité et uniformité de la température à 37 °C, ±0,1 °C dans le bloc et ±0,2 °C pour les différents blocs
  • Thermo-fusible de surchauffe
Informations de livraison: Fournis avec un outil d'extraction de bloc. La sonde externe PT1000 permettant de contrôler la température à l'intérieur du bloc et des échantillons est disponible comme accessoire. Les blocs doivent être commandés séparément.
Attention: la valeur de stabilité de la température indiquée ci-dessus est de 37 °C.
* RT = température ambiante
**Blocs interchangeables à taille double pour QBA2, QBD4, QBD2 et QBH2 uniquement