Imprimer
Analyseurs d'humidité, MA100
Fournisseur: Sartorius Balances
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MA100C000230V1 MA100H000230V1 MA100Q000230V1
611-1100EA 11880 EUR
611-1100 617-1104 611-1609
Analyseurs d'humidité, MA100
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Le MA100 est un modèle précis, flexible et configurable, doté d'un clavier convivial avec des invites logicielles pour d'accéder facilement à tous les modes de fonctionnement et de saisie des données.
  • SPRM - Pour paramétrer le fonctionnement aux résultats d'une méthode de référence et les enregistrer en tant que routine de séchage
  • Accès à la chambre d'échantillon via un couvercle motorisé intégrant l'appareil de chauffage qui réduit les effets d'interférence
  • Protection des paramètres par mot de passe
  • Poids d'étalonnage intégré
  • Détermination du point final entièrement automatique, avec un contrôle constant de la courbe de séchage et une interruption du processus, une fois que l'échantillon a atteint un poids constant
Designed for quality control and research and development. Fast and easy control of the accuracy through DIN/ISO-compliant self-testing and self-calibrating capabilities to built-in calibration weight, reproTEST function and temperature adjustment set.
Informations de commande: Plusieurs versions certifiées (suffixe 0CE) pour un usage en métrologie légale dans l'Espace économique européen sont également disponibles. Veuillez contacter votre agence Avantor locale pour plus d'informations.