Imprimer
Cent-O-Gram® et Dial-O-Gram®
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
80000009 80000010
611-5003EA 436 EUR
611-5003 611-5068
Cent-O-Gram® et Dial-O-Gram®
Balances
Plateau amovible en acier inoxydable, base et fléau en aluminium moulé sous pression. Ces balances offrent une haute précision et un excellent rapport qualité-prix et sont mondialement appréciées dans l'éducation et l'industrie.
  • Conception à alignement automatique du fléau
  • L'amortissement magnétique minimise les oscillations et accélère la pesée
  • Plateau Ø 89 et profondeur 7 mm
  • Mise à zéro rapide grâce au bouton d'équilibrage sur Dial-O-Gram
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant