Balance portable compacte idéale pour une utilisation dans un large éventail d'applications, notamment le secteur alimentaire où les conditions sèches ou humides sont normales. Le Valor™ Xtreme intègre un boîtier en acier inoxydable, un plateau de pesée amovible en acier inoxydable et un écran rétroéclairé lumineux. Les applications logicielles sont conçues pour une simplicité d'utilisation et un rendement optimal, et incluent une fonction de pesée en pourcentage et une gravité spécifique. Les paramètres de filtrage et de stabilité réglables par l'utilisateur permettent au Valor™ 3000 Xtreme de fonctionner avec précision dans un environnement instable et exposé à des courants d'air. Étalonnage de mesure externe numérique à l'aide de poids spécifiques. Des modèles agréés type CE OIML portant le suffixe M (p. ex. VX31XW6M) sont également disponibles sur demande.
- Fonctionnement portable grâce à une batterie
- Etanchéité IP 65 pour un lavage simple en mode batterie
- Interface SmarText™ avec des invites texte conviviales
- Design QuadraStance™ avec pieds réglables et niveau à bulle pour plus de stabilité
- Protection contre la surcharge (capacité ×10) et les chocs pour les environnements rudes
Informations de livraison: Fournie en série avec un adaptateur secteur. Piles (×4 type C/ LR14) non incluses.