Imprimer
Imprimantes et accessoires pour balances Mettler
Fournisseur: Mettler - Toledo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30094674 30094673
METT30094674EA 1550 EUR
METT30094674 METT30094673
Imprimantes et accessoires pour balances Mettler
Balances
L'imprimante BT-P42 est une imprimante matricielle avec Bluetooth® pour une connexion sans fil à la balance. Nécessite une interface Bluetooth® (BT-multipoint ou BTS-point unique). Les P-56RUE et P-58RUE sont des imprimantes thermiques avec horloge en temps réel qui peuvent simplement se connecter via RS232, USB, Ethernet ou Bluetooth avec l'interface en option. La P-58RUE dispose de capacités plus avancées, notamment la génération de codes-barres, la saisie d'identifiants d'échantillons alphanumériques et les applications statistiques.
Une gamme d'accessoires est disponibleEn savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable