Imprimer
Tampons désodorisants, Odo-Clave®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H131980002 H131980000 H131980001 H131980003
129-4937EA 359 EUR
129-4937 129-4935 129-4936 129-4938
Tampons désodorisants, Odo-Clave®
Déodorants et désodorisants
These pads are impregnated with a deodorant that is released by heat, which doesn't merely mask autoclave odours but actually neutralises them.
  • La couche de protection fond dans l'autoclave, permettant au désodorisant de diffuser à la chaleur
  • Pratique, facile à manipuler, il suffit de le déballer et de le placer dans chaque sac avant l'autoclavage
  • Disponibles en quatre parfums différents
W×L: 32×32 mm
Cdt: 10 pastilles par sac, 10 sacs par boîte.